Tisk…
Kyselina 4-(indol-3-yl)butanová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
57310-100G-F 57310-25G-F 57310-5G-F
SIAL57310-100G-FEA 35020 CZK
SIAL57310-100G-F SIAL57310-25G-F SIAL57310-5G-F
Kyselina 4-(indol-3-yl)butanová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 4-(indol-3-yl)butanová
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₂
Bod tání: 121…126 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005664
CAS číslo: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04987