Kyselina 4-(indol-3-yl)butanová ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
A15260.14
A15260.06
A15260.22
A15260.14EA
5940
CZK
A15260.14
A15260.06
A15260.22
Kyselina 4-(indol-3-yl)butanová ≥98%
Kyselina 4-(indol-3-yl)butanová
Purity: 98%
CAS No.: 133-32-4
Molecular Formula: C12H13NO2
Formula Weight: 203.24
Odour: Odourless
Melting Point: 121-125°
Beilstein Reference: 171120
Merck Reference: 14,4965
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005664
Vzorec:
C₁₂H₁₃NO₂ MW: 203.24 Bod tání: 121…125 °C Hustota: 1.27 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005664 CAS číslo: 133-32-4 EINECS: 205-101-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,04987 |