Tisk…
Kyselina 4-(indol-3-yl)butanová 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
160690050 160690250 160691000
ACRO160690050EA 2850 CZK
ACRO160690050 ACRO160690250 ACRO160691000
Kyselina 4-(indol-3-yl)butanová 98%
Kyselina 4-(indol-3-yl)butanová
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₂
Bod tání: 120…125 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005664
CAS číslo: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04987
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 120 to 125 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %