Tisk…
3-(Indol-3-yl)propionic acid
Dodavatel: Merck
57410-100G-F 57410-25G-F
SIAL57410-100G-FEA 5020 CZK
SIAL57410-100G-F SIAL57410-25G-F
3-(Indol-3-yl)propionic acid
3-(Indol-3-yl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
Bod tání: 129…132 °C
Hustota: 1,356 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005660
CAS číslo: 830-96-6
EINECS: 212-600-1