Tisk…
3-(Indol-3-yl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Indole-3-propionic acid, 3-Indolepropionic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
220027-10G 220027-1G
SIAL220027-10GEA 1850 CZK
SIAL220027-10G SIAL220027-1G
3-(Indol-3-yl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-(Indol-3-yl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189.21
Bod tání: 129…132 °C
Hustota: 1.356 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00005660
CAS číslo: 830-96-6
EINECS: 212-600-1