Tisk…
3-(Indol-3-yl)propionic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Indole-3-propionic acid, 3-Indolepropionic acid
L04877.14 L04877.06
L04877.14EA 2910 CZK
L04877.14 L04877.06
3-(Indol-3-yl)propionic acid ≥98%
3-(Indol-3-yl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 830-96-6 Molecular Formula: C11H11NO2 Formula Weight: 189.21 Melting Point: 132-135° Beilstein Reference: 147733
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189.21
Bod tání: 132…135 °C
Hustota: 1.356 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005660
CAS číslo: 830-96-6
EINECS: 212-600-1