Tisk…
3-(Indol-3-yl)propionic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Indole-3-propionic acid, 3-Indolepropionic acid
204990100 204990010 204990500
ACRO204990100EA 1760 CZK
ACRO204990100 ACRO204990010 ACRO204990500
3-(Indol-3-yl)propionic acid 99%
3-(Indol-3-yl)propionic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189.21
Bod tání: 130…136 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005660
CAS číslo: 830-96-6
EINECS: 212-600-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 136 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %