Indol-3-acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
I3750-100G-A
I3750-25G-A
I3750-5G-A
SIALI3750-100G-AEA
9400
CZK
SIALI3750-100G-A
SIALI3750-25G-A
SIALI3750-5G-A
Indol-3-acetic acid, Sigma-Aldrich®
Indol-3-acetic acid
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ Bod varu: 120…125 °C (0,05 mmHg) Bod tání: 167…170 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005636 CAS číslo: 87-51-4 EINECS: 201-748-2 Merck Index: 13,04986 |