Tisk…
Indol-3-acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
I2886-100G I2886-25G I2886-5G
SIALI2886-100GEA 12300 CZK
SIALI2886-100G SIALI2886-25G SIALI2886-5G
Indol-3-acetic acid, Sigma-Aldrich®
Indol-3-acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Bod varu: 120…125 °C (0,05 mmHg)
Bod tání: 167…170 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005636
CAS číslo: 87-51-4
EINECS: 201-748-2
Merck Index: 13,04986