Indol-3-acetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98+%
CAS No.: 87-51-4
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 171°(339°F)
Melting Point: ca 167° dec.
Beilstein Reference: 143358
Merck Reference: 14,4964
MDL No.: MFCD00005636
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ Bod varu: 120…125 °C (0,05 mmHg) Bod vzplanutí: 171 °C (339 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005636 CAS číslo: 87-51-4 EINECS: 201-748-2 Merck Index: 14,4964 |