Tisk…
3-Cyclopentylpropionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Cyclopentylpropanoic acid, 3-Cylcopentylpropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
C115908-100ML C115908-25ML
SIALC115908-100MLEA 5390 CZK
SIALC115908-100ML SIALC115908-25ML
3-Cyclopentylpropionic acid, Sigma-Aldrich®
3-Cyclopentylpropionic acid
Vzorec: C₈H₁₄O₂
Bod varu: 130 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,01 g/cm³ (17 °C)
MDL Number: MFCD00001392
CAS číslo: 140-77-2
EINECS: 205-433-0
UN: 1993
ADR: 3,III