3-Cyclopentylpropionic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A18192.14
A18192.22
A18192.14EA
1920
CZK
A18192.14
A18192.22
3-Cyclopentylpropionic acid ≥98%
3-Cyclopentylpropionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 140-77-2
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 47°(117°F)
Refractive Index: 1.4570
Boiling Point: 130-133°/12mm
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001392
Vzorec:
C₈H₁₄O₂ Bod varu: 130…133 °C (12 mmHg) Hustota: 0,996 Bod vzplanutí: 47 °C (117 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001392 CAS číslo: 140-77-2 EINECS: 205-433-0 UN: 1993 ADR: 3,III |