3-Cyclopentylpropionic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Cyclopentylpropanoic acid, 3-Cylcopentylpropanoic acid
111610250
111611000
111610050
ACRO111610250EA
1720
CZK
ACRO111610250
ACRO111611000
ACRO111610050
3-Cyclopentylpropionic acid 98%
3-Cyclopentylpropionic acid
Vzorec:
C₈H₁₄O₂ Bod varu: 130…132 °C (12 mmHg) Hustota: 0,99 g/cm³ Bod vzplanutí: 46 °C |
MDL Number:
MFCD00001392 CAS číslo: 140-77-2 EINECS: 205-433-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |
Absorbance | ≤1.20 (1g/100ml cyclohexane) measured at the max. between 264nm and 276nm |
Composition | ≤0.5 % (delta 7-Stigmasterol) |
Acid value | ≤0.3 mg KOH/g |
Peroxide value | ≤10.0 meq O2/kg |
Unsaponifiable matter | ≤1.5 % |
Sesame oil | Complies |