Tisk…
3-Cyclohexylpropionic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
171450500 171452500
ACRO171450500EA 3830 CZK
ACRO171450500 ACRO171452500
3-Cyclohexylpropionic acid 99%
3-Cyclohexylpropionic acid
Vzorec: C₉H₁₆O₂
Bod varu: 275,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: 14…17 °C
Hustota: 0,998 g/cm³
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001527
CAS číslo: 701-97-3
EINECS: 211-861-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %