Tisk…
Kyselina 1-naftyloctová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
N0640-100G N0640-25G
SIALN0640-100GEA 3880 CZK
SIALN0640-100G SIALN0640-25G
Kyselina 1-naftyloctová, Sigma-Aldrich®
Kyselina 1-naftyloctová
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
Bod varu: 352 °C (1013 hPa)
Bod tání: 129…131 °C
Hustota: ∼1,263 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004046
CAS číslo: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458