Tisk…
Kyselina 1-naftyloctová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Planofix, 1-Naphthaleneacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06862.0100 8.06862.0500 8.06862.0025
8.06862.0100EA 1580 CZK
8.06862.0100 8.06862.0500 8.06862.0025
Kyselina 1-naftyloctová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina 1-naftyloctová
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Bod varu: 352 °C (1013 hPa)
Bod tání: 129…131 °C
Hustota: ∼1,263 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004046
CAS číslo: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 0.42 g/l (20 °C)
Melting Point 125 - 131 °C
Molar Mass 186.21 g/mol
Bulk Density 240 kg/m3
pH 3.0 (0.6 g/l, H2O, 25 °C)