Tisk…
Kyselina 1-naftyloctová 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
349640250 349641000 349645000
ACRO349640250EA 975 CZK
ACRO349640250 ACRO349641000 ACRO349645000
Kyselina 1-naftyloctová 95%
Kyselina 1-naftyloctová
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
Bod varu: 352 °C (1013 hPa)
Bod tání: 126…133 °C
Hustota: ~ 1,263 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004046
CAS číslo: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 133 °C
GC ≥94 %