(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A18922.03
A18922.06
A18922.03EA
821
CZK
A18922.03
A18922.06
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Purity: 97%
CAS No.: 85068-33-3
Molecular Formula: C10H6F6O2
Formula Weight: 272.15
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 6813447
Vzorec:
(C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH MW: 272,15 g/mol Bod varu: 276 °C (1013 hPa) Bod tání: 121…123 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009908 CAS číslo: 85068-33-3 EINECS: 285-295-6 |