Tisk…
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
235296-1G 235296-5G
SIAL235296-1GEA 1280 CZK
SIAL235296-1G SIAL235296-5G
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid
Vzorec: F₃CC₆H₄CH₂COOH
MW: 204,15 g/mol
Bod varu: 272 °C (1013 hPa)
Bod tání: 98…100 °C
MDL Number: MFCD00004327
CAS číslo: 3038-48-0
EINECS: 221-240-4