Tisk…

3-methylpentan, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

M66005-100ML M66005-500ML M66005-5ML
SIALM66005-100MLEA 2530 CZK
SIALM66005-100ML SIALM66005-500ML SIALM66005-5ML
3-methylpentan, Sigma-Aldrich®
3-methylpentan
Vzorec: C₆H₁₄
MW: 86,18 g/mol
Bod varu: 64 °C (1013 hPa)
Bod tání: –118 °C
Hustota: 0,664 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009342
CAS číslo: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
UN: 1208
ADR: 3,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR