Tisk…
3,3-Dimethylpentane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
118451-1G 118451-5G
SIAL118451-1GEA 1400 CZK
SIAL118451-1G SIAL118451-5G
3,3-Dimethylpentane, Sigma-Aldrich®
3,3-Dimethylpentane
Vzorec: C₇H₁₆
MW: 100,2 g/mol
Bod varu: 86 °C (1013 hPa)
Bod tání: –135 °C
Hustota: 0,6936 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009322
CAS číslo: 562-49-2
EINECS: 209-230-8
UN: 1206
ADR: 3,II