Tisk…

Skvalan, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

234311-100G 234311-500G 234311-5G
SIAL234311-100GEA 1520 CZK
SIAL234311-100G SIAL234311-500G SIAL234311-5G
Skvalan, Sigma-Aldrich®
Skvalan
Vzorec: C₃₀H₆₂
Bod varu: 470 °C (1013 hPa)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 0,758 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008953
CAS číslo: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 12,08923

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR