Tisk…
2,4-Dimethylpentane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
D173401-25G D173401-5G
SIALD173401-25GEA 7370 CZK
SIALD173401-25G SIALD173401-5G
2,4-Dimethylpentane, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethylpentane
Vzorec: C₇H₁₆
MW: 100,2 g/mol
Bod varu: 81 °C (1013 hPa)
Bod tání: –119,2 °C
Hustota: 0,6734 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008945
CAS číslo: 108-08-7
EINECS: 203-548-0
UN: 1206
ADR: 3,II