Tisk…
2,3,4-Trimethylpentane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
257508-25G 257508-5G
SIAL257508-25GEA 8420 CZK
SIAL257508-25G SIAL257508-5G
2,3,4-Trimethylpentane, Sigma-Aldrich®
2,3,4-Trimethylpentane
Vzorec: C₈H₁₈
MDL Number: MFCD00008924
CAS číslo: 565-75-3