Tisk…
2,2-Dimethylpentane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
110671-10G 110671-5G
SIAL110671-10GEA 0 CZK
SIAL110671-10G SIAL110671-5G
2,2-Dimethylpentane, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethylpentane
Vzorec: C₇H₁₆
MW: 100,2 g/mol
Bod varu: 79 °C (1013 hPa)
Bod tání: –123,7 °C
Hustota: 0,674 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009404
CAS číslo: 590-35-2
EINECS: 209-680-5
UN: 1206
ADR: 3,II