Tisk…
Isooktán, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
MQ300
1.04727.1000 1.04727.2500
1.04727.1000EA 1490 CZK
1.04727.1000 1.04727.2500
Isooktán, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Izooktán
Rozpouštědla třídy EMSURE® jsou vhodná pro široké spektrum klasických laboratorních aplikací a jsou často používána v regulovaných a vysoce náročných laboratořích. EMSURE® poskytuje celosvětově nejlepší a nejrozsáhlejší specifikace produktu. Prohlašujeme, že náš sortiment EMSURE® je v souladu s předpisy ACS, reagenční část Evropského lékopisu (Reag. Ph Eur) a rovněž s normami ISO.
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
MW: 114.23
Bod varu: 99.2
Bod tání: –107 °C
Hustota: 0.692 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: -12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008943
CAS číslo: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Saturation concentration 239 g/m3 (20 °C)