Tisk…
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
143618-100G 143618-500G
SIAL143618-100GEA 1050 CZK
SIAL143618-100G SIAL143618-500G
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol, Sigma-Aldrich®
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Vzorec: C₈H₁₈O₂
Bod varu: 214 °C (1013 hPa)
Bod tání: 85…88 °C
Hustota: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004473
CAS číslo: 110-03-2
EINECS: 203-731-5