2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11984.0E
A11984.22
A11984.36
A11984.0EEA
10470
CZK
A11984.0E
A11984.22
A11984.36
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol ≥97%
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Purity: 97%
CAS No.: 110-03-2
Molecular Formula: C8H18O2
Formula Weight: 146.23
Flash Point: 126°(258°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 214-215°
Beilstein Reference: 1361437
MDL No.: MFCD00004473
Vzorec:
C₈H₁₈O₂ Bod varu: 214…215 °C Bod tání: 87…91 °C Hustota: 0,898 Bod vzplanutí: 126 °C (258 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004473 CAS číslo: 110-03-2 EINECS: 203-731-5 |