Tisk…
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,1,4,4-Tetramethyl-1,4-butanediol
162502500 162500050
ACRO162502500EA 1730 CZK
ACRO162502500 ACRO162500050
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol 97%
2,5-Dimethyl-2,5-hexanediol
Vzorec: C₈H₁₈O₂
Bod varu: 214 °C (1013 hPa)
Bod tání: 88…91 °C
Hustota: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004473
CAS číslo: 110-03-2
EINECS: 203-731-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Flakes or pellets or prills
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
GC ≥96.0 %