Tisk…
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Neopentyl Glycol, 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
538256-25G 538256-3KG 538256-500G
SIAL538256-25GEA 1170 CZK
SIAL538256-25G SIAL538256-3KG SIAL538256-500G
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Vzorec: C₅H₁₂O₂
MW: 104,15 g/mol
Bod varu: 208 °C (1013 hPa)
Bod tání: 128…130 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004685
CAS číslo: 126-30-7
EINECS: 204-781-0
Merck Index: 12,06547