Tisk…
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Neopentyl Glycol, 2,2-Dimethylpropane-1,3-diol
408550250 408555000 408550025
ACRO408550250EA 964 CZK
ACRO408550250 ACRO408555000 ACRO408550025
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol 99%
2,2-Dimethyl-1,3-propanediol
Vzorec: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15
Bod varu: 208 °C (760 mmHg)
Bod tání: 122…128 °C
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004685
CAS číslo: 126-30-7
EINECS: 204-781-0
Merck Index: 12,06547
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 127 °C
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.1 mg KOH/g