Tisk…
izo-Amylalkohol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
I9392-25ML I9392-4X25ML I9392-500ML
SIALI9392-25MLEA 1860 CZK
SIALI9392-25ML SIALI9392-4X25ML SIALI9392-500ML
izo-Amylalkohol, Sigma-Aldrich®
izo-Amylalkohol
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Bod varu: 130 °C (1013 hPa)
Bod tání: –117 °C
Hustota: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002934
CAS číslo: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM