izo-Amylalkohol, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00979.1000
1.00979.2500
1.00979.1000EA
2870
CZK
1.00979.1000
1.00979.2500
izo-Amylalkohol, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
izo-Amylalkohol
Vzorec:
(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH Bod varu: 130 °C (1013 hPa) Bod tání: –117 °C Hustota: 0,812 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 42 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002934 CAS číslo: 123-51-3 EINECS: 204-633-5 UN: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 13,05214 |
|
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 25 g/l (20 °C) |
Melting Point | -117 °C |
Molar Mass | 88.15 g/mol |
Boiling Point | 131 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 3 hPa (20 °C) |
Flash Point | 45 °C |
Explosion Limit | 1.2 - 8 %(V) |
Density | 0.81 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (25 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 335 °C |