Tisk…
izo-Amylalkohol mixture of isomers ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L13660.AE L13660.AP L13660.0F
L13660.AEEA 779 CZK
L13660.AE L13660.AP L13660.0F
izo-Amylalkohol mixture of isomers ≥99%
izo-Amylalkohol
Purity: 99% CAS No.: 123-51-3 Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2OH Formula Weight: 88.15 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4060 Odour: Unpleasant Melting Point: -117° Boiling Point: 130-132° Beilstein Reference: 1718835 Merck Reference: 14,5195 UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00002934
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Bod varu: 130…132 °C
Bod tání: –117 °C
Hustota: 0,809
Bod vzplanutí: 45 °C (113 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002934
CAS číslo: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,5195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM