izo-Amylalkohol ≥98.5% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
36716.AP
36716.K2
36716.K7
36716.APEA
2010
CZK
36716.AP
36716.K2
36716.K7
izo-Amylalkohol ≥98.5% ACS
izo-Amylalkohol
Purity: 98.5+%
CAS No.: 123-51-3
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2CH2OH
Formula Weight: 88.15
Flash Point: 45°(113°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.809
Refractive Index: 1.4060
Odour: Unpleasant
Melting Point: -117°
Boiling Point: 130-132°
Beilstein Reference: 1718835
Merck Reference: 14,5195
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00002934
Vzorec:
(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH MW: 88.15 Bod varu: 130…132 °C Bod tání: –117 °C Hustota: 0.809 Bod vzplanutí: 45 °C (113 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002934 CAS číslo: 123-51-3 EINECS: 204-633-5 UN: 1105 ADR: 3 II Merck Index: 14,5195 |