Tisk…
izo-Amylalkohol ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
412735000 412730010 412730025
ACRO412735000EA 1930 CZK
ACRO412735000 ACRO412730010 ACRO412730025
izo-Amylalkohol ACS
izo-Amylalkohol
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Bod varu: 130 °C (1013 hPa)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,8 g/cm³
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002934
CAS číslo: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.003 %
Carbonyl (as HCHO) ≤0.1 %
Acids and esters ≤0.2 % (as Amyl acetate)
Titrable acid ≤0.002 meq/g
Produktová specifikace
Environmentally Preferable Safer Human and Environmental Health Safer Human and Environmental Health
Certifikát ochrany životního prostředí Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion