Tisk…
izo-Amylalkohol 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
126480010 126480025 126485000 126480250
ACRO126480010EA 3030 CZK
ACRO126480010 ACRO126480025 ACRO126485000 ACRO126480250
izo-Amylalkohol 98%, pure
izo-Amylalkohol
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88.15
Bod varu: 130 °C (760 mmHg)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0.8 g/cm³
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002934
CAS číslo: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤20 APHA