Tisk…
3,7-Dimethyl-1-octanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3,7-Dimethyloctan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W239100-4KG-K W239100-8KG-K
SIALW239100-4KG-KEA 0 CZK
SIALW239100-4KG-K SIALW239100-8KG-K
3,7-Dimethyl-1-octanol, Sigma-Aldrich®
3,7-Dimethyl-1-octanol
Vzorec: C₁₀H₂₂O
MW: 158,28 g/mol
Bod varu: 95 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,849 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00002936
CAS číslo: 106-21-8
EINECS: 203-374-5