Tisk…
terc-Butanol, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Trimethylcarbinol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
50621-1ML-F 50621-5ML-F
50621-1ML-FEA 1770 CZK
50621-1ML-F 50621-5ML-F
terc-Butanol, Supelco®
terc-Butanol
Vzorec: (CH₃)₃COH
MW: 74.12
Bod varu: 82.2
Bod tání: 25.3
Hustota: 0.7887
Bod vzplanutí: 11
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004464
CAS číslo: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e944040ccfb9100ef46ad24093718c59fa5ec5f&vid=337d7553082ff82c47fad7a03c9d2ae260bc24bf&prid=web&clid=SAPDAM