Tisk…
terc-Butanol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
20814.292EA 1850 CZK
20814.292 20814.460
terc-Butanol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
terc-Butanol
Vzorec: (CH₃)₃COH
Bod varu: 82,2 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,7887 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004464
CAS číslo: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3,II
REACH: 01-2119444321-51
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99.5 %
Acidity Max. 0.0002 meq/g
Boiling point 81.5 - 83.0 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (26/4) 0.770 - 0.780
Solidification point 24 - 26 °C
Non-volatile residue Max. 20 ppm
Water Max. 0.1 %
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test