Tisk…
terc-Butanol 99, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Trimethylcarbinol, tert-Butyl alcohol, 2-Methyl-2-propanol
20813.298EA 1270 CZK
20813.298 20813.460
terc-Butanol 99, GPR RECTAPUR®
terc-Butanol
Vzorec: (CH₃)₃COH
MW: 74.12
Bod varu: 82.2 °C (1013 hPa)
Bod tání: 25.3 °C
Hustota: 0.7887 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 11
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004464
CAS číslo: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN: 1120
ADR: 3 II
REACH: 01-2119444321-51
Merck Index: 12,01577
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a1b0c51eec643e5d5b7152a3e410db93d1626e&vid=999328a3c31895b190d09313b24501682921af01&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Density (26/4) 0.770 - 0.780
Solidification point 23.5 - 26.5 °C
Evaporation residue Max. 100 ppm
Water Max. 0.5 %