Tisk…
2-methyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol, tert-Pentanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
240486-100ML 240486-5ML
SIAL240486-100MLEA 2860 CZK
SIAL240486-100ML SIAL240486-5ML
2-methyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
2-methyl-2-butanol
Vzorec: C₅H₁₂O
MW: 88.15
Bod varu: 102
Bod tání: –8.4 °C
Hustota: 0.806 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 20
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004478
CAS číslo: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN: 1105
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07218