Tisk…
2-methyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
152463-1L 152463-2.5L 152463-250ML
SIAL152463-1LEA 3830 CZK
SIAL152463-1L SIAL152463-2.5L SIAL152463-250ML
2-methyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Vzorec: C₅H₁₂O
Bod varu: 102 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,806 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004478
CAS číslo: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN: 1105
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07218