Tisk…
2-methyl-2-butanol 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol, tert-Pentanol
166620010 166620025 166620100
ACRO166620010EA 3720 CZK
ACRO166620010 ACRO166620025 ACRO166620100
2-methyl-2-butanol 99%, pure
2-methyl-2-butanol
Vzorec: C₅H₁₂O
MW: 88.15
Bod varu: 102 °C (760 mmHg)
Bod tání: –12 °C
Hustota: 0.8 g/cm³
Bod vzplanutí: 20 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004478
CAS číslo: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN: 1105
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07218
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Silicate (as SiO2) ≤5 ppm
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Nitrogen (N) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤0.1 ppm
Sodium (Na) ≤0.5 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm