Tisk…
2-Ethyl-1-butanol ≥98.0% (by GC)
Varování
E0068-25ML E0068-500ML
TCIAE0068-25MLEA 858 CZK
TCIAE0068-25ML TCIAE0068-500ML
2-Ethyl-1-butanol ≥98.0% (by GC)
2-Ethyl-1-butanol
Vzorec: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Bod varu: 146°C
Bod tání: < –15 °C
Hustota: 0,8233 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 57°C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004744
CAS číslo: 97-95-0
EINECS: 202-621-4
UN: 2275
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d843edb14d98e140b66e9ff79b4fa631861ce244&vid=d843edb14d98e140b66e9ff79b4fa631861ce244&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %