Tisk…

2-Ethyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování


M-Clarity™ quality level = MQ100

E14659-100ML E14659-500ML
SIALE14659-100MLEA 1440 CZK
SIALE14659-100ML SIALE14659-500ML
2-Ethyl-1-butanol, Sigma-Aldrich®
2-Ethyl-1-butanol
Vzorec: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Bod varu: 146 °C (1013 hPa)
Bod tání: < –15 °C
Hustota: 0,8233 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004744
CAS číslo: 97-95-0
EINECS: 202-621-4
UN: 1987
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR