Tisk…

2,4-Dimethyl-3-pentanone ≥98%, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 2,4-Dimethylpentan-3-one, Diisopropyl ketone, Isobutyrone

M-Clarity™ quality level = MQ100

136867-100ML 136867-500ML
SIAL136867-100MLEA 1060 CZK
SIAL136867-100ML SIAL136867-500ML
2,4-Dimethyl-3-pentanone ≥98%, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethyl-3-pentanone
Vzorec: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Bod varu: 139 °C (1013 hPa)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,8445 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00008918
CAS číslo: 565-80-0
EINECS: 209-993-7
UN: 1987
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR