Tisk…
2,3-Dimethyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
129240-25G 129240-5G
SIAL129240-25GEA 11400 CZK
SIAL129240-25G SIAL129240-5G
2,3-Dimethyl-2-butanol, Sigma-Aldrich®
2,3-Dimethyl-2-butanol
Vzorec: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Bod varu: 119 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10,4 °C
Hustota: 0,8387 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00004463
CAS číslo: 594-60-5
EINECS: 209-847-2
UN: 1987
ADR: 3,III