2,3-Dimethyl-2-butanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
156580050
156580250
ACRO156580050EA
2120
CZK
ACRO156580050
ACRO156580250
2,3-Dimethyl-2-butanol 98%
2,3-Dimethyl-2-butanol
Vzorec:
C₆H₁₄O Bod varu: 120…121 °C (760 mmHg) Bod tání: –14 °C Hustota: 0,82 g/cm³ Bod vzplanutí: 29 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004463 CAS číslo: 594-60-5 EINECS: 209-847-2 UN: 1987 ADR: 3,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |