Tisk…
2,2-Dimethyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
N7206-100G N7206-10G
SIALN7206-100GEA 4120 CZK
SIALN7206-100G SIALN7206-10G
2,2-Dimethyl-1-propanol, Sigma-Aldrich®
2,2-Dimethyl-1-propanol
Vzorec: C₅H₁₂O
Bod varu: 113 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004682
CAS číslo: 75-84-3
EINECS: 200-907-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,06546